Print…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC4374M-25G PC4374M-5G
APOSPC4374M-25GEA 149 EUR
APOSPC4374M-25G APOSPC4374M-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₃ClF₄O
Peso Molecular: 226.56 g/mol
Ponto de ebulição: 192…194 °C
Densidade: 1.517 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061154
Número CAS: 208173-19-7
UN: 3265
ADR: 8 III