Print…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4374L-25G PC4374L-5G PC4374L-1G
APOSPC4374L-25GEA 299 EUR
APOSPC4374L-25G APOSPC4374L-5G APOSPC4374L-1G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone
Fórmula: C₁₄H₈F₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061258
Número CAS: 239087-04-8