Print…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4374F-1G PC4374F-25G PC4374F-5G
APOSPC4374F-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4374F-1G APOSPC4374F-25G APOSPC4374F-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone
Fórmula: C₁₄H₈F₄O
Ponto de Fusão: 38…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061253
Número CAS: 207974-08-1