Print…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4374E-1G PC4374E-5G PC4374E-25G
APOSPC4374E-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4374E-1G APOSPC4374E-5G APOSPC4374E-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone
Fórmula: C₁₄H₈F₄O
Ponto de ebulição: 290 °C
Densidade: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061151
Número CAS: 207853-70-1