Print…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
PC4373P-100G PC4373P-25G PC4373P-5G PC4373P-500G PC4373P-1KG
APOSPC4373P-100GEA 128 EUR
APOSPC4373P-100G APOSPC4373P-25G APOSPC4373P-5G APOSPC4373P-500G APOSPC4373P-1KG
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃F₄N
Ponto de ebulição: 193…195 °C
Ponto de Fusão: 67…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061284
Número CAS: 67515-59-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III