Print…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Cyano-5-fluorobenzotrifluoride
PC4373J-100G PC4373J-25G PC4373J-500G
APOSPC4373J-100GEA 68.3 EUR
APOSPC4373J-100G APOSPC4373J-25G APOSPC4373J-500G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃F₄N
Peso Molecular: 189.11 g/mol
Ponto de ebulição: 194…196 °C
Ponto de Fusão: 43…45 °C
Densidade: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061283
Número CAS: 194853-86-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III