Print…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
PC4373H-1G PC4373H-25G PC4373H-5G
APOSPC4373H-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4373H-1G APOSPC4373H-25G APOSPC4373H-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃F₄N
Peso Molecular: 189.11 g/mol
Ponto de ebulição: 212
Ponto de Fusão: 26…28 °C
Densidade: 1.373 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061153
Número CAS: 133116-83-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III