Print…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4373G-100G PC4373G-25G PC4373G-5G
APOSPC4373G-100GEA 0 EUR
APOSPC4373G-100G APOSPC4373G-25G APOSPC4373G-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃F₄N
Ponto de ebulição: 186 °C
Densidade: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061280
Número CAS: 4088-84-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III