Print…
α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4373DB-100G PC4373DB-25G PC4373DB-5G
APOSPC4373DB-100GEA 0 EUR
APOSPC4373DB-100G APOSPC4373DB-25G APOSPC4373DB-5G
α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₄F₄O₂
Ponto de Fusão: 114…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061294
Número CAS: 67515-55-3