Print…
α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4373D-100G PC4373D-25G PC4373D-5G
APOSPC4373D-100GEA 0 EUR
APOSPC4373D-100G APOSPC4373D-25G APOSPC4373D-5G
α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₄F₄O₂
Ponto de Fusão: 121…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040982
Número CAS: 141179-72-8