Print…
α,α,α,5-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC4373C-100G PC4373C-25G PC4373C-5G
APOSPC4373C-100GEA 169 EUR
APOSPC4373C-100G APOSPC4373C-25G APOSPC4373C-5G
α,α,α,5-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α,5-Tetrafluoro-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₄F₄O₂
Peso Molecular: 208.11 g/mol
Ponto de Fusão: 104…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061293
Número CAS: 161622-05-5