Print…
α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4373B-1G PC4373B-25G
APOSPC4373B-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4373B-1G APOSPC4373B-25G
α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₄F₄O₂
Ponto de Fusão: 83…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040981
Número CAS: 32890-94-1