Print…
α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4373A-1G PC4373A-5G PC4373A-25G PC4373A-100G
APOSPC4373A-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4373A-1G APOSPC4373A-5G APOSPC4373A-25G APOSPC4373A-100G
α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₄F₄O₂
Ponto de Fusão: 100…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061292
Número CAS: 115029-23-7