Print…
α,α,α,2-Tetrafluoro-p-toluic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC4373-100G PC4373-25G PC4373-5G
APOSPC4373-100GEA 306 EUR
APOSPC4373-100G APOSPC4373-25G APOSPC4373-5G
α,α,α,2-Tetrafluoro-p-toluic acid 98%
α,α,α,2-Tetrafluoro-p-toluic acid
Fórmula: C₈H₄F₄O₂
Peso Molecular: 208.11 g/mol
Ponto de Fusão: 166…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010322
Número CAS: 115029-24-8