Print…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4372Q-100G PC4372Q-25G PC4372Q-5G
APOSPC4372Q-100GEA 134 EUR
APOSPC4372Q-100G APOSPC4372Q-25G APOSPC4372Q-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄F₄O
Peso Molecular: 192.11 g/mol
Ponto de ebulição: 60 °C/0.75mmHg
Densidade: 1.408 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061314
Número CAS: 67515-60-0