Print…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC4372O-100G PC4372O-25G PC4372O-5G
APOSPC4372O-100GEA 324 EUR
APOSPC4372O-100G APOSPC4372O-25G APOSPC4372O-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄F₄O
Ponto de ebulição: 175 °C
Densidade: 1,376 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061312
Número CAS: 188815-30-7