Print…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4372L-25G PC4372L-5G PC4372L-1G
APOSPC4372L-25GEA 120 EUR
APOSPC4372L-25G APOSPC4372L-5G APOSPC4372L-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄F₄O
Ponto de ebulição: 118…119 °C
Densidade: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061310
Número CAS: 89763-93-9