Print…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4371X-25G PC4371X-5G PC4371X-100G
APOSPC4371X-25GEA 53.8 EUR
APOSPC4371X-25G APOSPC4371X-5G APOSPC4371X-100G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₈H₅F₄NO
Peso Molecular: 207.13 g/mol
Ponto de Fusão: 84…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061269
Número CAS: 67515-57-5