Print…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4371W-25G PC4371W-5G PC4371W-1G
APOSPC4371W-25GEA 200 EUR
APOSPC4371W-25G APOSPC4371W-5G APOSPC4371W-1G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₈H₅F₄NO
Peso Molecular: 207.13 g/mol
Ponto de Fusão: 134…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061150
Número CAS: 207919-06-0