Print…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4371V-1G PC4371V-25G PC4371V-5G
APOSPC4371V-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4371V-1G APOSPC4371V-25G APOSPC4371V-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₈H₅F₄NO
Peso Molecular: 207.13 g/mol
Ponto de Fusão: 115…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061149
Número CAS: 207986-20-7