Print…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4371U-5G PC4371U-10G PC4371U-1G
APOSPC4371U-5GEA 55.1 EUR
APOSPC4371U-5G APOSPC4371U-10G APOSPC4371U-1G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₈H₅F₄NO
Peso Molecular: 207.13 g/mol
Ponto de Fusão: 144…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00083555
Número CAS: 144851-59-2