Print…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4371T-25G PC4371T-5G PC4371T-1G
APOSPC4371T-25GEA 259 EUR
APOSPC4371T-25G APOSPC4371T-5G APOSPC4371T-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₈H₅F₄NO
Peso Molecular: 207.13 g/mol
Ponto de Fusão: 115…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061148
Número CAS: 207919-05-9