Print…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4371R-25G PC4371R-5G PC4371R-1G
APOSPC4371R-25GEA 139 EUR
APOSPC4371R-25G APOSPC4371R-5G APOSPC4371R-1G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₈H₅F₄NO
Peso Molecular: 207.13 g/mol
Ponto de Fusão: 93…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061146
Número CAS: 207853-60-9