Print…
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 3-Acetyl-5-fluorobenzotrifluoride
PC4371O-25G PC4371O-50G PC4371O-5G
APOSPC4371O-25GEA 173 EUR
APOSPC4371O-25G APOSPC4371O-50G APOSPC4371O-5G
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₆F₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061250
Número CAS: 202664-54-8