Print…
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4371M-25G PC4371M-5G PC4371M-100G
APOSPC4371M-25GEA 145 EUR
APOSPC4371M-25G APOSPC4371M-5G APOSPC4371M-100G
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₆F₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061248
Número CAS: 202664-53-7