Print…
2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4371L-1G PC4371L-25G PC4371L-5G
APOSPC4371L-1GEA 31.9 EUR
APOSPC4371L-1G APOSPC4371L-25G APOSPC4371L-5G
2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₆F₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061247
Número CAS: 122023-29-4