Print…
p,α,α,α-Tetrafluoroanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Trifluoromethoxy)-1-fluorobenzene, 1-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene, α,α,α,4-Tetrafluoroanisole, 4-(Trifluoromethoxy)fluorobenzene
PC4370D-100G PC4370D-25G PC4370D-500G
APOSPC4370D-100GEA 66.7 EUR
APOSPC4370D-100G APOSPC4370D-25G APOSPC4370D-500G
p,α,α,α-Tetrafluoroanisole
p,α,α,α-Tetrafluoroanisole
Fórmula: C₇H₄F₄O
Ponto de ebulição: 106 °C
Densidade: 1,323 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 15 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040835
Número CAS: 352-67-0
EINECS: 206-523-2
UN: 1993
ADR: 3,II