Print…
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,2-Difluoro-4-methyl-5-nitrobenzene
PC4368-100G PC4368-25G PC4368-5G
APOSPC4368-100GEA 174 EUR
APOSPC4368-100G APOSPC4368-25G APOSPC4368-5G
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene 98%
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₅F₂NO₂
Peso Molecular: 173.12 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973772
Número CAS: 127371-50-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III