Print…
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-3',4'-difluoroacetophenone, 2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanone
PC4366-1G PC4366-25G PC4366-5G
APOSPC4366-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4366-1G APOSPC4366-25G APOSPC4366-5G
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅ClF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03966888
Número CAS: 51336-95-9
UN: 3261
ADR: 8,III