Print…
3-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4365-1G PC4365-5G
APOSPC4365-1GEA 79.9 EUR
APOSPC4365-1G APOSPC4365-5G
3-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
3-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₂S
Peso Molecular: 236.21 g/mol
Ponto de Fusão: 53…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236350
Número CAS: 239080-04-7