Print…
2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4363-5G PC4363-25G
APOSPC4363-5GEA 112 EUR
APOSPC4363-5G APOSPC4363-25G
2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate
2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₉H₁₈F₅NO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038360
Número CAS: 887267-07-4