Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-L-phenylalanine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Boc-Phe(3,4-F)-OH, Boc-Phe(3,4-DiF)-OH, N-Boc-3,4-difluoro-L-phenylalanine
PC4360-10G PC4360-1G PC4360-5G
APOSPC4360-10GEA 778 EUR
APOSPC4360-10G APOSPC4360-1G APOSPC4360-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-L-phenylalanine 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-L-phenylalanine
Fórmula: C₁₄H₁₇F₂NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672518
Número CAS: 198474-90-7