Print…
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid methyl ester
PC4359-100G PC4359-25G PC4359-50G
APOSPC4359-100GEA 78.3 EUR
APOSPC4359-100G APOSPC4359-25G APOSPC4359-50G
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate 98%
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₆FNO₄
Peso Molecular: 199.14 g/mol
Ponto de ebulição: 109 °C/1mmHg
Ponto de Fusão: 59…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00196161
Número CAS: 329-59-9