Print…
1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Methyl-1,1,1-trifluorohexane-2,4-dione
PC4342-500MG PC4342-5G PC4342-1G
APOSPC4342-500MGEA 0 EUR
APOSPC4342-500MG APOSPC4342-5G APOSPC4342-1G
1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione
1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione
Fórmula: C₇H₉F₃O₂
Peso Molecular: 182.14 g/mol
Ponto de ebulição: 61 °C/48mmHg
Ponto de Inflamação: 33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 30984-28-2
UN: 1993
ADR: 3 III