Print…
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3,4,5-Trifluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,4,5-trifluorophenyl)borane, 3,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid, (3,4,5-Trifluorophenyl)boronic acid
PC4336-5G PC4336-100G PC4336-25G
APOSPC4336-5GEA 21.9 EUR
APOSPC4336-5G APOSPC4336-100G APOSPC4336-25G
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid 97%
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid
Very reactive catalyst to produce amides in high yieldsfrom carboxylic acids and primary or secondary aminesJ. Org. Chem., 61, 4196 (1996)
Fórmula: C₆H₄BF₃O₂
Peso Molecular: 175.9 g/mol
Ponto de Fusão: 275…279 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093069
Número CAS: 143418-49-9