Print…
4-Fluorotoluene 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Fluoro-4-methylbenzene
PC4330-100G PC4330-500G
APOSPC4330-100GEA 62.8 EUR
APOSPC4330-100G APOSPC4330-500G
4-Fluorotoluene 98+%
4-Fluorotoluene
Fórmula: C₇H₇F
Ponto de ebulição: 115…117 °C
Ponto de Fusão: –56 °C
Densidade: 1 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000358
Número CAS: 352-32-9
EINECS: 206-520-6
UN: 2388
ADR: 3,II