Print…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4327-25G PC4327-5G PC4327-1G
APOSPC4327-25GEA 157 EUR
APOSPC4327-25G APOSPC4327-5G APOSPC4327-1G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Fórmula: C₈H₇ClF₃N
Ponto de ebulição: 90…94 °C/13mmHg
Densidade: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190123
Número CAS: 15996-78-8
UN: 2735
ADR: 8,III