Print…
α-Chloro-3,4-difluorotoulene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4323-100G PC4323-25G PC4323-5G
APOSPC4323-100GEA 270 EUR
APOSPC4323-100G APOSPC4323-25G APOSPC4323-5G
α-Chloro-3,4-difluorotoulene 98%
α-Chloro-3,4-difluorotoulene
Fórmula: C₇H₅ClF₂
Ponto de ebulição: 27…29 °C/0,4mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236218
Número CAS: 698-80-6
UN: 1760
ADR: 8,III