Print…
Methyl-3-(trifluoromethoxy)benzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4312-10G PC4312-1G PC4312-5G
APOSPC4312-10GEA 49.3 EUR
APOSPC4312-10G APOSPC4312-1G APOSPC4312-5G
Methyl-3-(trifluoromethoxy)benzoate 98%
Methyl-3-(trifluoromethoxy)benzoate
Fórmula: C₉H₇F₃O₃
Peso Molecular: 220.15 g/mol
Ponto de ebulição: 197…199 °C
Densidade: 1.445 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041005
Número CAS: 148438-00-0