Print…
2-Fluorotoluene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
PC4310-1KG PC4310-250G PC4310-5KG
APOSPC4310-1KGEA 154 EUR
APOSPC4310-1KG APOSPC4310-250G APOSPC4310-5KG
2-Fluorotoluene 99%
2-Fluorotoluene
Fórmula: C₇H₇F
Peso Molecular: 110.13 g/mol
Ponto de ebulição: 113…114 °C
Ponto de Fusão: –62 °C
Densidade: 1.001 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000322
Número CAS: 95-52-3
EINECS: 202-428-5
UN: 2388
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04207