Print…
3-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4308-25G PC4308-5G
APOSPC4308-25GEA 0 EUR
APOSPC4308-25G APOSPC4308-5G
3-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride 95%
3-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₃Cl₂FO
Ponto de ebulição: 222 °C
Densidade: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236215
Número CAS: 65055-17-6
UN: 3265
ADR: 8,II