Print…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC4307-10G PC4307-1G PC4307-5G PC4307-25G
APOSPC4307-10GEA 106 EUR
APOSPC4307-10G APOSPC4307-1G APOSPC4307-5G APOSPC4307-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₅BrF₄
Peso Molecular: 257.03 g/mol
Ponto de ebulição: 197
Ponto de Fusão: 25…27 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236289
Número CAS: 213203-65-7
UN: 3261
ADR: 8 II