Print…
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
PC430516-1G PC430516-5G
APOSPC430516-1GEA 0 EUR
APOSPC430516-1G APOSPC430516-5G
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Fórmula: C₇H₃ClFNS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04448822
Número CAS: 399-74-6