Print…
tert-Butyl 4-fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Boc-4-Fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine
PC430313-250MG PC430313-1G
APOSPC430313-250MGEA 111 EUR
APOSPC430313-250MG APOSPC430313-1G
tert-Butyl 4-fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₂₀FNO₃
Peso Molecular: 233.28 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08062513
Número CAS: 614730-97-1