Print…
2-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4303-5G PC4303-25G PC4303-100G
APOSPC4303-5GEA 37.7 EUR
APOSPC4303-5G APOSPC4303-25G APOSPC4303-100G
2-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₈F₂O₂
Peso Molecular: 174.15 g/mol
Ponto de Fusão: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236226
Número CAS: 72768-94-6