Print…
tert-Butyl-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl 3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
PC430112-250MG PC430112-1G PC430112-5G
APOSPC430112-250MGEA 77 EUR
APOSPC430112-250MG APOSPC430112-1G APOSPC430112-5G
tert-Butyl-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 95+%
tert-Butyl-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₆F₃NO₃
Peso Molecular: 255.24 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16990772
Número CAS: 644970-36-5