Print…
4-Fluorothiophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-4-mercaptobenzene, 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
PC4300-250G PC4300-100G PC4300-25G
APOSPC4300-250GEA 87 EUR
APOSPC4300-250G APOSPC4300-100G APOSPC4300-25G
4-Fluorothiophenol 98%
4-Fluorothiophenol
Intermediate for the synthesis of Bicalutamide.
Fórmula: C₆H₅FS
Peso Molecular: 128.17 g/mol
Ponto de ebulição: 168…172 °C
Densidade: 1.203 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004846
Número CAS: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
UN: 3071
ADR: 6.1+3 II