Print…
tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4287-1G PC4287-500MG PC4287-5G
APOSPC4287-1GEA 95.7 EUR
APOSPC4287-1G APOSPC4287-500MG APOSPC4287-5G
tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate 98%
tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Fórmula: C₈H₁₁F₃O₂
Ponto de ebulição: 120 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04038275
Número CAS: 105935-24-8