Print…
4-Fluorothioanisole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluorophenyl methyl sulphide, 1-Fluoro-4-(methylthio)benzene
PC4286-25G PC4286-5G
APOSPC4286-25GEA 29 EUR
APOSPC4286-25G APOSPC4286-5G
4-Fluorothioanisole 97%
4-Fluorothioanisole
Fórmula: C₇H₇FS
Ponto de ebulição: 90 °C/31mmHg
Densidade: 1,167 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040829
Número CAS: 371-15-3
EINECS: 206-733-4