Print…
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4283-1G PC4283-5G
APOSPC4283-1GEA 0 EUR
APOSPC4283-1G APOSPC4283-5G
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₁₅BF₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09878539
Número CAS: 1073355-21-1